1,3,5-Trifenylobenzen ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B21353.0B
B21353.18
B21353.30
B21353.0BEA
5440
PLN
B21353.0B
B21353.18
B21353.30
1,3,5-Trifenylobenzen ≥99%
1,3,5-Trifenylobenzen
Purity: 99+%
CAS No.: 612-71-5
Molecular Formula: C24H18
Formula Weight: 306.41
Melting Point: 172-174°
Boiling Point: 460°
MDL No.: MFCD00003060
Formuła:
C₂₄H₁₈ Temp. Wrzenia: 460 °C Temp. topnienia: 172…174 °C Gęstość: 1,22 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003060 Numer CAS: 612-71-5 Numer WE (dawny EINECS): 210-318-3 |