Drukuj
Benzoesan benzylu for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Ester benzylowy kwasu benzoesowego
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18701.0100 8.18701.1000
8.18701.0100EA 137 PLN
8.18701.0100 8.18701.1000
Benzoesan benzylu for synthesis, Sigma-Aldrich®
Benzoesan benzylu
Formuła: C₁₄H₁₂O₂
MW: 212.25 g/mol
Temp. Wrzenia: 323
Temp. topnienia: 17…20 °C
Gęstość: 1.118 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 158 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003075
Numer CAS: 120-51-4
Numer WE (dawny EINECS): 204-402-9
Jednostka: 3082
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 13,01129
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 0.0153 g/l (20 °C)
Melting Point 21 °C
Molar Mass 212.24 g/mol
Boiling Point 324 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 158 °C
Density 1.12 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 480 °C
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material