Benzoesan benzylu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 99+%
CAS No.: 120-51-4
Molecular Formula: C14H12O2
Formula Weight: 212.25
Flash Point: 147°(296°F)
Refractive Index: 1.5680
Melting Point: 18-20°
Boiling Point: 323-324°
Beilstein Reference: 2049280
Merck Reference: 14,1127
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00003075
Formuła:
C₁₄H₁₂O₂ Temp. Wrzenia: 323…324 °C Temp. topnienia: 18…20 °C Gęstość: 1,112 Temp. Zapłonu: 147 °C (296 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003075 Numer CAS: 120-51-4 Numer WE (dawny EINECS): 204-402-9 Jednostka: 3082 ADR: 9,III Klasyfikacja Merck : 14,1127 |