Drukuj
Benzoesan benzylu 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
105860010 105862500 105860051
105860010.EA 650 PLN
105860010. 105862500. 105860051.
Benzoesan benzylu 99+%
Benzoesan benzylu
Formuła: C₁₄H₁₂O₂
Temp. Wrzenia: 323 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 18…20 °C
Gęstość: 1,118 g/cm³
Temp. Zapłonu: 147 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003075
Numer CAS: 120-51-4
Numer WE (dawny EINECS): 204-402-9
Jednostka: 3082
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 13,01129
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5670 to 1.5700 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Specific gravity (20/20°C) 1.118 to 1.122
Acid value ≤0.3 mg KOH/g