Cykloheksylobenzen ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A16320.22
A16320.36
A16320.22EA
512
PLN
A16320.22
A16320.36
Cykloheksylobenzen ≥97%
Cykloheksylobenzen
Purity: 97+%
CAS No.: 827-52-1
Molecular Formula: C12H16
Formula Weight: 160.26
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.5260
Odour: Mild
Melting Point: 5-6°
Boiling Point: 239-240°
Beilstein Reference: 1906803
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00001451
Formuła:
C₁₂H₁₆ Temp. Wrzenia: 239…240 °C Temp. topnienia: 5…6 °C Gęstość: 0,945 Temp. Zapłonu: 98 °C (208 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001451 Numer CAS: 827-52-1 Numer WE (dawny EINECS): 212-572-0 Jednostka: 3082 ADR: 9,III |