Drukuj
Cykloheksylobenzen 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
111291000 111295000
ACRO111291000EA 329 PLN
ACRO111291000 ACRO111295000
Cykloheksylobenzen 98%
Cykloheksylobenzen
Formuła: C₁₂H₁₆
Temp. Wrzenia: 239 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 5 °C
Gęstość: 0,95 g/cm³
Temp. Zapłonu: 98 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001451
Numer CAS: 827-52-1
Numer WE (dawny EINECS): 212-572-0
Jednostka: 3082
ADR: 9,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5250 to 1.5270 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %