1-Phenylcyclohexanol ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B20877.09
B20877.18
B20877.09EA
418
PLN
B20877.09
B20877.18
1-Phenylcyclohexanol ≥97%
1-Phenylcyclohexanol
Purity: 97%
CAS No.: 1589-60-2
Molecular Formula: C12H16O
Formula Weight: 176.26
Melting Point: 58-62°
Boiling Point: 153°/20mm
MDL No.: MFCD00021393
Formuła:
C₁₂H₁₆O Temp. Wrzenia: 153 °C (20 mmHg) Temp. topnienia: 58…62 °C Gęstość: 1,101 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00021393 Numer CAS: 1589-60-2 Numer WE (dawny EINECS): 216-456-0 |