Kwas 4-cykloheksylobenzoesowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L05086.04
L05086.09
L05086.18
L05086.04EA
311
PLN
L05086.04
L05086.09
L05086.18
Kwas 4-cykloheksylobenzoesowy ≥98%
Kwas 4-cykloheksylobenzoesowy
Purity: 98%
CAS No.: 20029-52-1
Molecular Formula: C13H16O2
Formula Weight: 204.27
Melting Point: 194-198°
Beilstein Reference: 1966671
Formuła:
C₁₃H₁₆O₂ MW: 204.27 g/mol Temp. topnienia: 194…198 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00039459 Numer CAS: 20029-52-1 Numer WE (dawny EINECS): 243-472-5 |