1-Bromo-4-cyclohexylbenzene ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L04636.14
L04636.06
L04636.14EA
2360
PLN
L04636.14
L04636.06
1-Bromo-4-cyclohexylbenzene ≥98%
1-Bromo-4-cyclohexylbenzene
Purity: 98%
CAS No.: 25109-28-8
Molecular Formula: C12H15Br
Formula Weight: 239.16
Refractive Index: 1.5595
Boiling Point: 90-94°/0.01mm
MDL No.: MFCD00019339
Formuła:
C₁₂H₁₅Br Temp. Wrzenia: 90…94 °C (0,01 mmHg) Gęstość: 1,287 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00019339 Numer CAS: 25109-28-8 Numer WE (dawny EINECS): 246-623-3 |