Pentametylobenzen ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L04163.06
L04163.22
L04163.14
L04163.06EA
273
PLN
L04163.06
L04163.22
L04163.14
Pentametylobenzen ≥99%
Pentametylobenzen
Purity: 99%
CAS No.: 700-12-9
Molecular Formula: C11H16
Formula Weight: 148.25
Flash Point: 91°(195°F)
Melting Point: 50-51°
Boiling Point: 231-232°
Beilstein Reference: 1905349
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00008522
Formuła:
C₁₁H₁₆ Temp. Wrzenia: 231…232 °C Temp. topnienia: 50…51 °C Gęstość: 0,917 Temp. Zapłonu: 91 °C (195 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008522 Numer CAS: 700-12-9 Numer WE (dawny EINECS): 211-837-8 Jednostka: 1325 ADR: 4.1,III |