Drukuj
Dwąskąlowe refraktometry/alkoholomierze
Dostawca: Atago
4434 4433
635-0239EA 1540 PLN
635-0239 ATAG4433
Dwąskąlowe refraktometry/alkoholomierze
Refraktometry Refraktometry przenośne
Dual scale refractometers/alcoholometers with dual scale for ethanol (weight %) and temperature (°C).
Certyfikaty: IP 65 allows rinsing off the sample with running water.