Drukuj
Lejki filtracyjne, MicroFunnel™
Dostawca: Cytiva (Formerly Pall Lab)
FMFNL1050 FMFNL3020
516-0389EA 1360 PLN
516-0389 516-0390
Lejki filtracyjne, MicroFunnel™
Lejki, rozdzielacze i wkraplacze Lejki filtracyjne i akcesoria do filtracji próżniowej
Idealna do zagęszczania organizmów w płynnych próbkach. Płaska, gładka powierzchnia pozwala na łatwe wymywania organizmów lub cząstek. Zbiór organizmów lub cząstek na jednej płaskiej powierzchni jest idealny przed zastosowaniem mikroskopii elektronowej (SEM) lub technik mikroskopem świetlnym (LM). Gotowa do użycia, jednorazowa konstrukcja z membraną Ø 47 mm filtracji eliminuje zanieczyszczenia próbek.
Membrana:
Poliwęglan ze środkiem zwilżającym PVP (poliwinylopirolidon)
Obszar filtracji: 13,46 cm2
Ø×H: 100 ml: 61×76 mm z pokrywą; 300 ml: 88×91 mm z pokrywą
Sposób pakowania: Sterylne, indywidualne opakowanie.