Drukuj
Mezytylen do syntezy
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
8.05890.1000 8.05890.6165
8.05890.1000EA 328 PLN
8.05890.1000 8.05890.6165
Mezytylen do syntezy
Mezytylen
Formuła: C₉H₁₂
Temp. Wrzenia: 165 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –45 °C
Gęstość: 0,8637 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 48 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008538
Numer CAS: 108-67-8
Numer WE (dawny EINECS): 203-604-4
Jednostka: 2325
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 13,05934