Mezytylen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A11323.0F
A11323.AE
A11323.AP
A11323.0FEA
1980
PLN
A11323.0F
A11323.AE
A11323.AP
Mezytylen ≥98%
Mezytylen
Purity: 98+%
CAS No.: 108-67-8
Molecular Formula: C9H12
Formula Weight: 120.20
Flash Point: 44°(111°F)
Refractive Index: 1.4990
Odour: Unpleasant
Melting Point: -45°
Boiling Point: 163-165°
Beilstein Reference: 906806
Merck Reference: 14,5907
UN No.: 2325
MDL No.: MFCD00008538
Formuła:
C₉H₁₂ Temp. Wrzenia: 163…165 °C Temp. topnienia: –45 °C Gęstość: 0,865 Temp. Zapłonu: 44 °C (111 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008538 Numer CAS: 108-67-8 Numer WE (dawny EINECS): 203-604-4 Jednostka: 2325 ADR: 3,III Klasyfikacja Merck : 14,5907 |