Drukuj
Mezytylen 99%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
125580010 125582500 125580025
ACRO125580010EA 767 PLN
ACRO125580010 ACRO125582500 ACRO125580025
Mezytylen 99%, extra pure
Mezytylen
Formuła: C₉H₁₂
Temp. Wrzenia: 163…166 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –45 °C
Gęstość: 0,8675 g/cm³
Temp. Zapłonu: 44 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008538
Numer CAS: 108-67-8
Numer WE (dawny EINECS): 203-604-4
Jednostka: 2325
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 13,05934
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4980 to 1.5000 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Residue after evaporation ≤0.01 %