Drukuj
1,3,5-Trietylobenzen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
132071-5G 132071-25G
SIAL132071-5GEA 358 PLN
SIAL132071-5G SIAL132071-25G
1,3,5-Trietylobenzen, Sigma-Aldrich®
1,3,5-Trietylobenzen
Formuła: C₁₂H₁₈
Temp. Wrzenia: 215 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 3 °C
Gęstość: 0,8631 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009261
Numer CAS: 102-25-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-017-3
Jednostka: 3082
ADR: 9,III