Drukuj
1,3,5-Triizopropylobenzen 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
171221000 171220250
ACRO171221000EA 504 PLN
ACRO171221000 ACRO171220250
1,3,5-Triizopropylobenzen 95%
1,3,5-Triizopropylobenzen
Formuła: C₁₅H₂₄
Temp. Wrzenia: 232…236 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: -7 °C
Gęstość: 0,84 g/cm³
Temp. Zapłonu: 86 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008890
Numer CAS: 717-74-8
Numer WE (dawny EINECS): 211-941-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4874 to 1.4894 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %