Drukuj
1,2,4-Trimetylobenzen for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Pseudocumene
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14505.0100 8.14505.0500
8.14505.0100EA 135 PLN
8.14505.0100 8.14505.0500
1,2,4-Trimetylobenzen for synthesis, Sigma-Aldrich®
1,2,4-Trimetylobenzen
Formuła: C₉H₁₂
Temp. Wrzenia: 169 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –44 °C
Gęstość: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 44 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008527
Numer CAS: 95-63-6
Numer WE (dawny EINECS): 202-436-9
Jednostka: 1993
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 12,08100
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 0.057 g/l (20 °C)
Melting Point -44 °C
Molar Mass 120.19 g/mol
Boiling Point 168 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 2.8 hPa (25 °C)
Flash Point 48 °C
Refractive Index 1.5047 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.8 - 7 %(V)
Density 0.88 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 485 °C