Drukuj
1,2,4-Trimetylobenzen 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Pseudocumene
140090010 140090025 140090100
ACRO140090010EA 448 PLN
ACRO140090010 ACRO140090025 ACRO140090100
1,2,4-Trimetylobenzen 98%
1,2,4-Trimetylobenzen
Formuła: C₉H₁₂
Temp. Wrzenia: 168 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –44 °C
Gęstość: 0,88 g/cm³
Temp. Zapłonu: 48 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008527
Numer CAS: 95-63-6
Numer WE (dawny EINECS): 202-436-9
Jednostka: 1993
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 12,08100
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5030 to 1.5050 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %