2,4,6-Trimetylofenol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A15041.14
A15041.22
A15041.14EA
595
PLN
A15041.14
A15041.22
2,4,6-Trimetylofenol ≥98%
2,4,6-Trimetylofenol
Purity: 98%
CAS No.: 527-60-6
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.20
Melting Point: 70-74°
Boiling Point: 220-221°
UN No.: 2430
MDL No.: MFCD00002235
Formuła:
C₉H₁₂O Temp. Wrzenia: 220…221 °C Temp. topnienia: 70…74 °C Gęstość: 1,046 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002235 Numer CAS: 527-60-6 Numer WE (dawny EINECS): 208-419-2 Jednostka: 2430 ADR: 8,III |