2,4,5-Trimetylofenol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H50427.03
H50427.MD
H50427.03EA
2930
PLN
H50427.03
H50427.MD
2,4,5-Trimetylofenol ≥99%
2,4,5-Trimetylofenol
Purity: 99%
CAS No.: 496-78-6
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.20
Odour: Phenol-like
Melting Point: 72°
Boiling Point: 232°
UN No.: 2430
MDL No.: MFCD00020050
Formuła:
C₉H₁₂O Temp. Wrzenia: 232 °C Temp. topnienia: 72 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00020050 Numer CAS: 496-78-6 Numer WE (dawny EINECS): 207-832-5 Jednostka: 2430 ADR: 8,III |