2,3,5-Trimetylofenol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A10745.0B
A10745.14
A10745.22
A10745.0BEA
4150
PLN
A10745.0B
A10745.14
A10745.22
2,3,5-Trimetylofenol ≥98%
2,3,5-Trimetylofenol
Purity: 98+%
CAS No.: 697-82-5
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.20
Odour: Phenol-like
Melting Point: 92-95°
Boiling Point: 230-231°
Beilstein Reference: 2042210
UN No.: 2430
MDL No.: MFCD00002228
Formuła:
C₉H₁₂O Temp. Wrzenia: 230…231 °C Temp. topnienia: 92…95 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002228 Numer CAS: 697-82-5 Numer WE (dawny EINECS): 211-806-9 Jednostka: 2430 ADR: 8,III |