Drukuj
2,6-di-tert-butylo-p-krezol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Butylated hydroxytoluene, Butylhydroxytoluene, 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol, BHT
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22021.0100 8.22021.0500 8.22021.2500 8.22021.9025
8.22021.0100EA 146 PLN
8.22021.0100 8.22021.0500 8.22021.2500 8.22021.9025
2,6-di-tert-butylo-p-krezol for synthesis, Sigma-Aldrich®
2,6-di-tert-butylo-p-krezol
Formuła: C₁₅H₂₄O
Temp. Wrzenia: 265 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 69…70 °C
Gęstość: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 127 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011644
Numer CAS: 128-37-0
Numer WE (dawny EINECS): 204-881-4
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 13,01547
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility  - 0.001 g/l (25 °C)
Melting Point 69 - 70 °C
Molar Mass 220.35 g/mol
Bulk Density 450 kg/m3
Boiling Point 265 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.02 hPa (20 °C)
Flash Point 127 °C
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) not applicable
Ignition Point 345 °C