Drukuj
2,6-di-tert-butylo-p-krezol E321, Ph. Eur., NF, SAFC®
Dostawca: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Uwaga
Synonim: Butylated hydroxytoluene, Butylhydroxytoluene, 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol, BHT
8.17074.1000 8.17074.5000 8.17074.9025
8.17074.1000EA 0 PLN
8.17074.1000 8.17074.5000 8.17074.9025
2,6-di-tert-butylo-p-krezol E321, Ph. Eur., NF, SAFC®
2,6-di-tert-butylo-p-krezol
Formuła: C₁₅H₂₄O
Temp. Wrzenia: 265 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 69…70 °C
Gęstość: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 127 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011644
Numer CAS: 128-37-0
Numer WE (dawny EINECS): 204-881-4
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 13,01547