Drukuj
2,6-di-tert-butylo-p-krezol
Dostawca: Cayman Chemical
Synonim: Butylated hydroxytoluene, Butylhydroxytoluene, 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol, BHT
89910-500 89910-1
CAYM89910-500EA 138 PLN
CAYM89910-500 CAYM89910-1
2,6-di-tert-butylo-p-krezol
2,6-di-tert-butylo-p-krezol
Formuła: C₁₅H₂₄O
MW: 220.35 g/mol
Temp. Wrzenia: 265
Temp. topnienia: 69…70 °C
Gęstość: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 127
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011644
Numer CAS: 128-37-0
Numer WE (dawny EINECS): 204-881-4
Klasyfikacja Merck : 13,01547