2,6-di-tert-butylo-p-krezol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A16863.0B
A16863.30
A16863.0BEA
533
PLN
A16863.0B
A16863.30
2,6-di-tert-butylo-p-krezol ≥99%
2,6-di-tert-butylo-p-krezol
Purity: 99%
CAS No.: 128-37-0
Molecular Formula: C15H24O
Formula Weight: 220.36
Flash Point: 127°(260°F)
Odour: Mild
Boiling Point: 264-265°
Beilstein Reference: 1911640
Merck Reference: 14,1548
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00011644
Formuła:
C₁₅H₂₄O Temp. Wrzenia: 264…265 °C Temp. topnienia: 69…72 °C Gęstość: 1,048 Temp. Zapłonu: 127 °C (260 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011644 Numer CAS: 128-37-0 Numer WE (dawny EINECS): 204-881-4 ADR: 9,III Klasyfikacja Merck : 14,1548 |