Drukuj
2,6-di-tert-butylo-p-krezol 99.8%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
219830500 219832500 219830010 219830050 219830000
ACRO219830500EA 124 PLN
ACRO219830500 ACRO219832500 ACRO219830010 ACRO219830050 ACRO219830000
2,6-di-tert-butylo-p-krezol 99.8%
2,6-di-tert-butylo-p-krezol
Formuła: C₁₅H₂₄O
Temp. Wrzenia: 265 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 69…71 °C
Gęstość: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 127 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011644
Numer CAS: 128-37-0
Numer WE (dawny EINECS): 204-881-4
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 13,01547
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Semitransparent white Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 71 °C
Water ≤0.12 % (K.F.)
GC ≥99.8 %
Color of solution ≤30 APHA (30 % w/w in acetone)