2,4,6-Tri-tert-butyloanilina 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2,4,6-Tris(tert-butyl)aniline
L01362.03
L01362.06
L01362.03EA
386
PLN
L01362.03
L01362.06
2,4,6-Tri-tert-butyloanilina 95%
2,4,6-Tri-tert-butyloanilina
Purity: 95%
CAS No.: 961-38-6
Molecular Formula: C18H31N
Formula Weight: 261.46
Melting Point: 144-147°
Beilstein Reference: 2272612
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00011645
Formuła:
C₁₈H₃₁N MW: 261.45 g/mol Temp. Wrzenia: 302 Temp. topnienia: 144…147 °C Gęstość: 0.991 g/cm³ (19.85 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011645 Numer CAS: 961-38-6 Numer WE (dawny EINECS): 213-507-9 Jednostka: 2811 ADR: 6.1 III |