Drukuj
2,4,6-Trimetylobenzaldehyd 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
125570100 125570500
ACRO125570100EA 332 PLN
ACRO125570100 ACRO125570500
2,4,6-Trimetylobenzaldehyd 97%
2,4,6-Trimetylobenzaldehyd
Formuła: C₁₀H₁₂O
Temp. Wrzenia: 237 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 14 °C
Gęstość: 1 g/cm³
Temp. Zapłonu: 105 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003341
Numer CAS: 487-68-3
Numer WE (dawny EINECS): 207-662-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5520 to 1.5540 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Loss on ignition 24.5 % to 26.5 % (800°C)