2-Bromomezytylen ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A12277.18
A12277.22
A12277.30
A12277.36
A12277.18EA
411
PLN
A12277.18
A12277.22
A12277.30
A12277.36
2-Bromomezytylen ≥99%
2-Bromomezytylen
Purity: 99%
CAS No.: 576-83-0
Molecular Formula: C9H11Br
Formula Weight: 199.10
Flash Point: 96°(204°F)
Refractive Index: 1.5520
Melting Point: 2°
Boiling Point: 224-226°
Beilstein Reference: 1907245
MDL No.: MFCD00000073
Formuła:
C₉H₁₁Br Temp. Wrzenia: 224…226 °C Temp. topnienia: 2 °C Gęstość: 1,322 Temp. Zapłonu: 96 °C (204 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000073 Numer CAS: 576-83-0 Numer WE (dawny EINECS): 209-405-9 |