o-Etylotoluen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L02028.06
L02028.14
L02028.06EA
346
PLN
L02028.06
L02028.14
o-Etylotoluen ≥98%
o-Etylotoluen
Purity: 98+%
CAS No.: 611-14-3
Molecular Formula: C9H12
Formula Weight: 120.20
Flash Point: 53°(127°F)
Refractive Index: 1.5040
Melting Point: -17°
Boiling Point: 164-165°
Beilstein Reference: 1851237
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00009257
Formuła:
C₉H₁₂ Temp. Wrzenia: 164…165 °C Temp. topnienia: –17 °C Gęstość: 0,884 Temp. Zapłonu: 53 °C (127 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009257 Numer CAS: 611-14-3 Numer WE (dawny EINECS): 210-255-1 Jednostka: 3295 ADR: 3,III |