Drukuj
p-Ksylen for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1,4-Dimetylobenzen
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08691.1000 8.08691.2500 8.08691.9160
8.08691.1000EA 320 PLN
8.08691.1000 8.08691.2500 8.08691.9160
p-Ksylen for synthesis, Sigma-Aldrich®
p-Ksylen
Formuła: C₆H₄(CH₃)₂
MW: 106.17 g/mol
Temp. Wrzenia: 138.3
Temp. topnienia: 13
Gęstość: 1.096 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 25
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008556
Numer CAS: 106-42-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-396-5
Jednostka: 1307
ADR: 3 III
Klasyfikacja Merck : 12,10214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8b04563a5941cefd103ebd3048bcf8486f2bdac&vid=e5db83ad1f0cb6a583610c58cea291dcbe1be1f3&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 0.2 g/l (25 °C)
Melting Point 13.3 °C
Molar Mass 106.17 g/mol
Boiling Point 138.4 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 8.7 hPa (20 °C)
Flash Point 24 °C
Explosion Limit 1.1 - 7 %(V)
Density 0.86 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 540 °C
Evaporation Number 13.5