Drukuj
Rurka z podwójnym szlifem wewnętrznym lub zewnętrznym, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
286172809 286173205 286174004 286174407 286569808 286571608
SCOT286172809EA 1640 PLN
SCOT286172809 SCOT286173205 SCOT286174004 SCOT286174407 SCOT286569808 SCOT286571608
Rurka z podwójnym szlifem wewnętrznym lub zewnętrznym, DURAN®
Adaptery i złącza Adaptery, stożkowe połaczenia szlifowane
DURAN®, borosilicate glass 3,3, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
DIN 12249