1,4-Dietylobenzen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A13343.06
A13343.14
A13343.22
A13343.06EA
549
PLN
A13343.06
A13343.14
A13343.22
1,4-Dietylobenzen ≥98%
1,4-Dietylobenzen
Purity: 98%
CAS No.: 105-05-5
Molecular Formula: C10H14
Formula Weight: 134.22
Flash Point: 55°(131°F)
Refractive Index: 1.4950
Odour: Aromatic
Melting Point: -43°
Boiling Point: 182-184°
Beilstein Reference: 1903396
UN No.: 2049
MDL No.: MFCD00009264
Formuła:
C₁₀H₁₄ Temp. Wrzenia: 182…184 °C Temp. topnienia: –43 °C Gęstość: 0,862 Temp. Zapłonu: 55 °C (131 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009264 Numer CAS: 105-05-5 Numer WE (dawny EINECS): 203-265-2 Jednostka: 2049 ADR: 3,III |