1,4-Diizopropylobenzen 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B22871.14
B22871.22
B22871.36
B22871.14EA
285
PLN
B22871.14
B22871.22
B22871.36
1,4-Diizopropylobenzen 98%
1,4-Diizopropylobenzen
Purity: 99%
CAS No.: 100-18-5
Molecular Formula: C12H18
Formula Weight: 162.27
Flash Point: 76°(170°F)
Refractive Index: 1.4890
Odour: Aromatic
Melting Point: -17°
Boiling Point: 210°
Beilstein Reference: 1854739
MDL No.: MFCD00008892
Formuła:
C₁₂H₁₈ Temp. Wrzenia: 210 °C Temp. topnienia: –17 °C Gęstość: 0,857 Temp. Zapłonu: 76 °C (170 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008892 Numer CAS: 100-18-5 Numer WE (dawny EINECS): 202-826-9 |