Drukuj
Standardowe złącza szlifowane diamentowo, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
286155401 286156303 286518001 286521003 286541202 286546003 286532806 286558202 286154208 286158801
SCOT286155401EA 936 PLN
SCOT286155401 SCOT286156303 SCOT286518001 SCOT286521003 SCOT286541202 SCOT286546003 SCOT286532806 SCOT286558202 SCOT286154208 SCOT286158801
Standardowe złącza szlifowane diamentowo, DURAN®
Adaptery i złącza Adaptery, stożkowe połaczenia szlifowane
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
With Diamond ground.