Drukuj
Łożyska mieszadeł, z płaszczem chłodzącym, gwint GL, KPG®
Dostawca: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
06302529 06302545
LENZ06302529EA 1050 PLN
LENZ06302529 LENZ06302545
Łożyska mieszadeł, z płaszczem chłodzącym, gwint GL, KPG®
Mieszadła Stirring Tools
Stirrer bearings with NS cone and cooling water connections with thread size GL14.
  • Surface ground and polished