Drukuj
Łożyska mieszadła z płaszczem chłodzącym, KPG®
Dostawca: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
06301029 06301024 06301645
LENZ06301029EA 298 PLN
LENZ06301029 LENZ06301024 LENZ06301645
Łożyska mieszadła z płaszczem chłodzącym, KPG®
Mieszadła Stirring Tools
Stirrer bearings with NS cone and cooling water connections which made of precision calibrated glass tube.
  • Surface is grounded and polished
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Environmentally Preferable