Drukuj
Łożyska mieszadła, KPG®
Dostawca: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
06300010 06300116
LENZ06300010EA 188 PLN
LENZ06300010 LENZ06300116
Łożyska mieszadła, KPG®
Mieszadła Stirring Tools
These stirrer bearings are made of precision calibrated glass tube.
  • Surface is grounded and polished
  • Interchangeable