Drukuj
Lejki z krótkim trzpieniem
Dostawca: BOCHEM
8840 8841 8842 8843 8844 8845
221-0284EA 150 PLN
221-0284 221-0285 221-0286 221-0287 221-0288 221-0289
Lejki z krótkim trzpieniem
Lejki, rozdzielacze i wkraplacze Lejki filtracyjne Lejki filtracyjne
Stainless steel ¹⁸/₁₀.
  • Good chemical resistance, extremely high thermal resistance
  • Conical air tube
  • Autoclavable
Smooth internal walls. Robust and strong. Multipurpose funnel for a wide variety of uses. Suspension eye (exeption 80 mm Ø) for easy storage.