Drukuj
Pojemniki z wąską szyjką, HDPE, przezłączyste lub niebieskie
Dostawca: BURKLE
1427-0005 1427-0010 1427-0020 1427-0030 1427-0002
216-1410EA 40.4 PLN
216-1410 216-1416 216-1424 216-1426 BURK1427-0002
Pojemniki z wąską szyjką, HDPE, przezłączyste lub niebieskie
Butelki i butle Kanistry
HDPE, translucent or blue, with tamper evident screw cap.
  • Dobra odporność chemiczna
  • odporny na temperatury od –40 to +110 °C
  • Może być wyposażony w zakręteki z kranem (opcjonalnie)
  • Odpowiednie do stosowania z przemysłu spożywczego
Uniwersalny kanister dla przemysłu, handlu i laboratorium. Idealne do pakowania, przechowywania i transportu cieczy.