Drukuj
Pojemnik z szeroką szyjką
Dostawca: BURKLE
1406-1005 1406-1010
BURK1406-1005EA 215 PLN
BURK1406-1005 BURK1406-1010
Pojemnik z szeroką szyjką
Butelki i butle Butle plastikowe
HDPE, półprzezroczysty.
  • Może być szczelnie zamknięty
  • Dobra odporność chemiczna
  • Dobra odporność na temperaturę
Pojemnik do przechowywania lub transportu. Do płynów, proszków lub granulatów.
Uwaga: Podczas transportu cieczy trzymać pojemnik w pozycji pionowej.