Drukuj
m-Ksylen do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22337.1000 8.22337.2500
8.22337.1000EA 376 PLN
8.22337.1000 8.22337.2500
m-Ksylen do syntezy, Sigma-Aldrich®
m-Ksylen
Formuła: C₈H₁₀
Temp. Wrzenia: 138 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –48 °C
Gęstość: 0,864 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 25 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008536
Numer CAS: 108-38-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-576-3
Jednostka: 1307
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 12,10214
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 0.2 g/l (20 °C)
Melting Point -48 °C
Molar Mass 106.16 g/mol
Boiling Point 139 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 8 hPa (20 °C)
Flash Point 25 °C
Explosion Limit 1.1 - 7 %(V)
Density 0.86 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 525 °C
Saturation concentration 35 g/m3 (20 °C) Air
Evaporation number 13.5
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid