Drukuj
o-Ksylen, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1,2-Dimetylobenzen
M-Clarity™ quality level = MQ100
95660-5ML 95660-50ML
95660-5MLEA 571 PLN
95660-5ML 95660-50ML
o-Ksylen, Supelco®
o-Ksylen
Formuła: C₈H₁₀
MW: 106.17 g/mol
Temp. Wrzenia: 144
Temp. topnienia: –25 °C
Gęstość: 0.88 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 30 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008519
Numer CAS: 95-47-6
Numer WE (dawny EINECS): 202-422-2
Jednostka: 1307
ADR: 3 III
Klasyfikacja Merck : 12,10214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=950bdbbeadd692c67ac79579692ca8939279051e&vid=b5b5e2f450177427f036dbac13f0ae470d2dcbd3&prid=web&clid=SAPDAM