o-Ksylen ≥96% for spectrophotometry
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1,2-Dimetylobenzen
32471.K2
32471.K7
32471.K2EA
874
PLN
32471.K2
32471.K7
o-Ksylen ≥96% for spectrophotometry
o-Ksylen
Purity: 96% min
CAS No.: 95-47-6
Molecular Formula: C8H10
Formula Weight: 106.17
Flash Point: 32°(89°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.877
Refractive Index: 1.5050
Appearance: Colourless
Melting Point: -25°
Boiling Point: 143-145°
Beilstein Reference: 1815558
Merck Reference: 14,10081
UN No.: 1307
MDL No.: MFCD00008519
Formuła:
C₈H₁₀ MW: 106.17 g/mol Temp. Wrzenia: 143…145 °C Temp. topnienia: –25 °C Gęstość: 0.877 Temp. Zapłonu: 32 °C (89 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008519 Numer CAS: 95-47-6 Numer WE (dawny EINECS): 202-422-2 Jednostka: 1307 ADR: 3 III Klasyfikacja Merck : 14,10081 |