2,6-Dimetylotiofenol ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 97%
CAS No.: 118-72-9
Molecular Formula: C8H10S
Formula Weight: 138.23
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.5749
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 122°/50mm
Beilstein Reference: 1099405
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00010021
Formuła:
C₈H₁₀S Temp. Wrzenia: 122 °C (50 mmHg) Gęstość: 1,038 Temp. Zapłonu: 85 °C (185 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010021 Numer CAS: 118-72-9 Numer WE (dawny EINECS): 204-272-3 Jednostka: 2810 ADR: 6.1,III |