Drukuj
2,5-Ksylenol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,5-Dimetylofenol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03771.0005 8.03771.0250
8.03771.0005EA 112 PLN
8.03771.0005 8.03771.0250
2,5-Ksylenol for synthesis, Sigma-Aldrich®
2,5-Ksylenol
Formuła: C₈H₁₀O
Temp. Wrzenia: 212 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 75 °C
Gęstość: 1,169 g/cm³ (15 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002237
Numer CAS: 95-87-4
Numer WE (dawny EINECS): 202-461-5
Jednostka: 2261
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 12,10215
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 75 °C
Molar Mass 122.16 g/mol
Boiling Point 211 °C
Vapor Pressure 0.208 hPa (25 °C)
Flash Point 80 - 95 °C
Explosion Limit 1.4 %(V)
Density 0.9 g/cm3 (75 °C)
Synonyms 2,5-DMP, p-Xylenol
Hill Formula C8H10O
Chemical Formula 2,5-(CH3)2C6H3OH