Drukuj
2,5-Ksylenol 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,5-Dimetylofenol
116540050 116541000 116545000
ACRO116540050EA 156 PLN
ACRO116540050 ACRO116541000 ACRO116545000
2,5-Ksylenol 99+%
2,5-Ksylenol
Formuła: C₈H₁₀O
Temp. Wrzenia: 212 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 75…77 °C
Gęstość: 0,97 g/cm³
Temp. Zapłonu: 85 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002237
Numer CAS: 95-87-4
Numer WE (dawny EINECS): 202-461-5
Jednostka: 2261
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 12,10215
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to cream Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥75 °C
Water ≤0.5 %
Sulfated ash ≤0.2 %
GC ≥99.0 %
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %