3,5-Ksylenol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 108-68-9
Molecular Formula: C8H10O
Formula Weight: 122.17
Flash Point: 109°(228°F)
Melting Point: 61-65°
Boiling Point: 222°
Beilstein Reference: 774117
Merck Reference: 14,10082
UN No.: 2261
MDL No.: MFCD00002307
Formuła:
C₈H₁₀O Temp. Wrzenia: 222 °C Temp. topnienia: 61…65 °C Gęstość: 1,12 Temp. Zapłonu: 109 °C (228 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002307 Numer CAS: 108-68-9 Numer WE (dawny EINECS): 203-606-5 Jednostka: 2261 ADR: 6.1,II Klasyfikacja Merck : 14,10082 |