Drukuj
3,5-Ksylenol 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3,5-Dimetylofenol
162790050 162791000 162795000 162790025
ACRO162790050EA 173 PLN
ACRO162790050 ACRO162791000 ACRO162795000 ACRO162790025
3,5-Ksylenol 99+%
3,5-Ksylenol
Formuła: C₈H₁₀O
Temp. Wrzenia: 222 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 63…66 °C
Gęstość: 1,115 g/cm³
Temp. Zapłonu: 109 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002307
Numer CAS: 108-68-9
Numer WE (dawny EINECS): 203-606-5
Jednostka: 2928
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 12,10215
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to orange Crystalline solid or fused mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 65 °C
GC ≥99.0 %